Learn More
1-(Furan-2-ilcarbonil)piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30052145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052145 25 mg 25 miligramos
30050950 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052145 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0085.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(furan-2-ilcarbonil)piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine
CAS 40172-95-0
Nombres de analitos o componentes 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Prazosin Hydrochloride Imp. D (EP), Prazosin Imp. D (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. L (EP), Terazosin Imp. L (EP), 1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity D, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity L, Prazosin Impurity D, Terazosin Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
SMILES O=C(N1CCNCC1)c2occc2
Nombre IUPAC furan-2-il(piperacin-1-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0899 g/mol