Learn More
2-Furanil-1-piperazinilmetanona, TRC
Código de producto. 30402769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402769 10 g
30394292 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86404010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40172-95-0
Fórmula molecular C9 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 1-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. L (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. D (EP), Methanone, 2-furanyl-1-piperazinyl-, Piperazine, 1-(2-furanylcarbonyl)- (9CI), 2-Furanyl-1-piperazinylmethanone, (Furan-2-yl)(piperazin-1-yl)methanone, 1-(2-Furanoyl)piperazine, 1-(2-Furanylcarbonyl)piperazine, 1-(2-Furoyl)piperazine, 1-(2-Furylcarbonyl)piperazine, 1-(Furan-2-carbonyl)piperazine, 4-(Furan-2-ylcarbonyl)piperazine, N-(2-Furancarbonyl)piperazine, N-(2-Furoyl)piperazine, N-(Furan-2-oyl)piperazine
Nombre IUPAC furan-2-il(piperacin-1-il)metanona
SMILES O=C(N1CCNCC1)c2occc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(furan-2-ylcarbonyl)piperazine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O2/c12-9(8-2-1-7-13-8)11-5-3-10-4-6-11/h1-2,7,10H,3-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0899