CAS RN 400852-66-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Mesosulfuron, TRC
CAS: 400852-66-6 Fórmula molecular: C16 H19 N5 O9 S2 Peso molecular (g/mol): 489.4802 Sinónimo: 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid,AE-F 154851,Mesosulfuron Nombre IUPAC: 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo]-4-(metanosulfonamidometil)ácido benzoico SMILES: COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1
2
Mesosulfurón, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.