Learn More
Mesosulfuron, TRC
Código de producto. 30484120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484120 10 mg 10 miligramos
30472598 100 mg 100 miligramos
30468890 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30484120 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM31412010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 400852-66-6
Fórmula molecular C16 H19 N5 O9 S2
Peso molecular (g/mol) 489.4802
Sinónimo 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid, AE-F 154851, Mesosulfuron
Nombre IUPAC 2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo]-4-(metanosulfonamidometil)ácido benzoico
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1
Specifications
Nombre del producto químico o material Mesosulfuron
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.0624