Learn More
Mesosulfurón, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesosulfuron |
| CAS | 400852-66-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesosulfuron |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C16 H19 N5 O9 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid, AE-F 154851 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24) |
| SMILES | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoil]-4-(metanosulfonamidometil)benzoico |
| Mostrar más |