accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 396129-53-6

IUPAC Nombre: 4-[5-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoline
Sinónimos: 4-[3-(pyridin-2-yl)-2H-pyrazol-4-yl]quinoline
Peso molecular (g/mol): 272.31
Fórmula molecular: C17H12N4
InChi Key: IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1N=CC(=C1C1=CC=CC=N1)C1=CC=NC2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (3)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados