Learn More
STEMCELL Technologies LY364947
Código de producto. 17140092
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
17140092 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17140092 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 72592
Activin/BMP/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits ALK5
  • LY364947 is a selective inhibitor of the TGFβ/Activin/NODAL pathway that inhibits ALK5 (IC50 = 59 nM)(Sawyer et al.) LY364947 less effectively inhibits TGFβRII (IC50 = 400 nM), p38 MAPK (IC50 = 740 nM), and mixed lineage kinase-7 (MLK-7; IC50 = 1,400 nM) (Li et al., 2006; Sawyer et al.)
Especificaciones
CAS 396129-53-6
Sinónimo E-616451; HTS 466284; TGF-β RI Kinase Inhibitor
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C17H12N4
Pureza ≥98%