Learn More
LY 364947, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | LY 364947 |
| CAS | 396129-53-6 |
| Fórmula molecular | C17 H12 N4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21) |
| SMILES | c1ccc(nc1)c2n[nH]cc2c3ccnc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 4-(3-piridin-2-il-1H-pirazol-4-il)quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 272.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1062 |