Learn More
LY-364947, MedChemExpress
Código de producto. 16491857
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491857 50 mg 50 miligramos
16475698 10 mg 10 miligramos
16408397 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491857 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13462
MedChemExpress LY-364947 (HTS466284) is a potent ATP-competitive inhibitor of TGFβR-I with IC50 of 59 nM, and exhibits 7-fold selectivity over TGFβR-II.
LY-364947 (HTS466284) is a potent ATP-competitive inhibitor of TGFβR-I with IC50 of 59 nM, and exhibits 7-fold selectivity over TGFβR-II.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LY-364947
Forma física Solid
CAS 396129-53-6
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo HTS466284
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (91.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C1(C2=CNN=C2C3=NC=CC=C3)=CC=NC4=CC=CC=C14
Peso molecular (g/mol) 272.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.3
Porcentaje de pureza 98.86%