accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NBr

CAS RN 38749-79-0

IUPAC Nombre: 3-bromo-2-methylpyridine
Sinónimos: 3-bromo-2-methylpyridine
Peso molecular (g/mol): 172.03
Fórmula molecular: C6H6BrN
InChi Key: AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)C=CC=N1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)