Learn More
3-Bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11986351 5 g Frasco de vidrio 5 g
11976351 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436860050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38749-79-0 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38749-79-0
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00191224
Clave InChI AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-picoline, 2-methyl-3-bromopyridine, 3-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 3-bromo-2-methyl, 2-methyl-3-bromo pyridine, pubchem1220, 3-brom-2-methylpyridin, acmc-209j1t, 3-bromo-2-methyl pyridine, ksc497m1l
PubChem CID 1201003
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metilpiridina
SMILES CC1=C(Br)C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylpyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 1.4950g/mL
Punto de ebullición 65°C to 67°C (10.0 Torr)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.495
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-methylpyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.