Learn More
3-Bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473647 250 mg 250 miligramos
11362309 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27271.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38749-79-0
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00191224
Clave InChI AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-picoline, 2-methyl-3-bromopyridine, 3-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 3-bromo-2-methyl, 2-methyl-3-bromo pyridine, pubchem1220, 3-brom-2-methylpyridin, acmc-209j1t, 3-bromo-2-methyl pyridine, ksc497m1l
PubChem CID 1201003
Nombre IUPAC 3-bromo-2-metilpiridina
SMILES CC1=C(Br)C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-methylpyridine
Densidad 1.495
Punto de ebullición 76°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.5605
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.