CAS RN 3863-11-4
IUPAC Nombre:
3,4-difluoroaniline
Sinónimos:
benzenamine, 3,4-difluoro-
Peso molecular (g/mol):
129.11
Fórmula molecular:
C6H5F2N
InChi Key:
AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(F)C(F)=C1
1
–
4
de
4
resultados
1
3,4-difluoroanilina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
3,4-difluoroanilina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3,4-difluoroanilina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
3,4-Difluoroanilina, +98 %, Thermo Scientific™
CAS: 3863-11-4 Número MDL: MFCD00007761