Learn More
3,4-difluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Difluoroaniline |
| CAS | 3863-11-4 |
| Fórmula molecular | C6H5F2N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3,4-Difluorobenzenamine, 3,4-Difluorophenylamine, 4,5-Difluoroaniline, NSC 10296 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | FC(C=C(N)C=C1)=C1F |
| Nombre IUPAC | 3,4-difluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.04 |