Learn More
3,4-Difluoroanilina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427856 100 g 100 g
11407856 5 g 5 g
11417856 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13999.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3863-11-4
Número MDL MFCD00007761
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluoroaniline
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.302
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Characteristic
Fórmula molecular C6H5F2N
Índice de refracción 1.513
Cantidad 100 g
Número UN UN2941
Beilstein 971235
Sinónimo 3,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro-phenylamine, 3,4-difluorophenyl amine, 3,4-difluoro aniline, 3,4-difluorophenylamine, 3,4-difluoranilin, 3,4-difloroaniline, 3,4-difluroaniline, 3.4-difluoroaniline
Clave InChI AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)F
Nombre IUPAC 3,4-difluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 129.11
PubChem CID 77469
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza ≥98%