accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH3C

CAS RN 38430-55-6

IUPAC Nombre: ethyl 4-acetylbenzoate
Sinónimos: ethyl 4-acetylbenzoate
Peso molecular (g/mol): 192.21
Fórmula molecular: C11H12O3
InChi Key: GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)