Learn More
4-acetilbenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 38430-55-6 |
| Fórmula molecular | C11H12O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | etil 4-acetilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0786 |