Learn More
4-acetilbenzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30379033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379033 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30379033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8972502.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Acetylbenzoate
CAS 38430-55-6
Fórmula molecular C11H12O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC etil 4-acetilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786