Learn More
Etilo 4-acetilbenzoato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479858 5 g 5 g
15469858 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63258.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38430-55-6
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Número MDL MFCD00013241
Clave InChI GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
Nombre IUPAC etil 4-acetilbenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetylbenzoate
Punto de fusión 55°C to 57°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido