accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHNNHON

CAS RN 38304-91-5

IUPAC Nombre: 6-amino-2-imino-4-(piperidin-1-yl)-1,2-dihydropyrimidin-1-ol
Sinónimos: minoxidil minoxidilum rogaine extra strength (for men) men rogaine rogaine for men minoxidil preparation rogaine for women men's rogaine minoxidil (product) minoxidil (for women)
Peso molecular (g/mol): 209.25
Fórmula molecular: C9H15N5O
InChi Key: ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=NC(=N)N1O)N1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (3)
  • (2)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados