Learn More
Minoxidil, TRC
Código de producto. 30479628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479628 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30479628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM345000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Minoxidil
CAS 38304-91-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H15 N5 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-N-oxide, 2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine 3-oxide, 6-Amino-1,2-dihydro-1-hydroxy-2-imino-4-piperidinopyrimidine, Alopexil, Alostil, Loniten, Lonolox, Minoxidil, Minoximen, Mintop, Normoxidil, PDP, Pierminox, Prexidil, RiUP, Rogaine, Tricoxidil, U 10858
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)
SMILES Nc1cc(nc(N)[n+]1[O-])N2CCCCC2
Nombre IUPAC 3-óxido-6-piperidin-1-ilpirimidin-3-io-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 209.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1277
Porcentaje de pureza >95