Learn More
Minoxidil, MedChemExpress
Descripción
Minoxidil (U10858) is an ATP-sensitive potassium (KATP) channel opener, a potent oral antihypertensive agent and a peripheral vasodilator that promotes vasodilation also affects hair growth. Minoxidil is also a potent inhibitor of soybean lipoxygenaseare with an IC50 of 20 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Minoxidil |
| Forma física | Powder |
| CAS | 38304-91-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H15N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | U10858 |
| Información de solubilidad | Ethanol : 7.14 mg/mL (34.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| Mostrar más |