accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOPSOCH3OCH3NH3CN

CAS RN 38260-54-7

IUPAC Nombre: O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate
Sinónimos: etrimfos
Peso molecular (g/mol): 292.29
Fórmula molecular: C10H17N2O4PS
InChi Key: FGIWFCGDPUIBEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC(OP(=S)(OC)OC)=NC(CC)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados