Learn More
Etrimfos, mezcla técnica, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16674534 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16674534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16674534 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1739100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etrimfos, technical mixture
CAS 38260-54-7
% mín. CAS ≥ 50%
% máx. CAS <70%
Densidad 1.200 g/cm3 (20°C)
Beilstein 7136389
Color Incolora
Punto de fusión -3.35°C
Sinónimo O-6-ethoxy-2-ethylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate
Peso molecular (g/mol) 292.29 g/mol