Learn More
Satisfar, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etrimfos |
| CAS | 38260-54-7 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N2 O4 P S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-6-ethoxypyrimidin-4-yl dimethyl phosphorothionate, Ekamet, Etrimfos, Etrimphos, SAN 197, SAN-I 197, Satisfar |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N2O4PS/c1-5-8-11-9(15-6-2)7-10(12-8)16-17(18,13-3)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOc1cc(OP(=S)(OC)OC)nc(CC)n1 |
| Nombre IUPAC | (6-etoxi-2-etilpirimidin-4-il)oxi-dimetoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 292.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0647 |