accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNNH

CAS RN 38212-33-8

IUPAC Nombre: 1-(4-chlorophenyl)piperazine
Sinónimos: para-chlorophenylpiperazine
Peso molecular (g/mol): 196.68
Fórmula molecular: C10H13ClN2
InChi Key: UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados