Learn More
1-(4-clorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine) |
| CAS | 38212-33-8 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)- (6CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, 1-(p-Chlorophenyl)piperazine, 4-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(p-Chlorophenyl)piperazine, NSC 126708, p-Chlorophenylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0767 |