Learn More
p-CPP (1-(4-clorofenil)piperazina) 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30463792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30463792 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463792 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1280.0601
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
CAS 38212-33-8
Nombres de analitos o componentes p-CPP (1-(4-Chlorophenyl)piperazine)
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)- (6CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine, 1-(p-Chlorophenyl)piperazine, 4-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(4-Chlorophenyl)piperazine, N-(p-Chlorophenyl)piperazine, NSC 126708, p-Chlorophenylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Tipo de solución Single Solution
SMILES Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)piperazina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 196.68
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0767 g/mol