CAS RN 363-72-4
IUPAC Nombre:
1,2,3,4,5-pentafluorobenzene
Sinónimos:
pentafluorobenzene
Peso molecular (g/mol):
168.07
Fórmula molecular:
C6HF5
InChi Key:
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
1
–
2
de
2
resultados
2
Pentafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 363-72-4 Fórmula molecular: C6HF5 Peso molecular (g/mol): 168.07 Número MDL: MFCD00000286 Clave InChI: WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: pentafluorobenzene,benzene, pentafluoro,unii-ih36lu53xs,benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro,2,3,4,5,6-pentafluorobenzene,ih36lu53xs,1,2,3,4,5-pentafluoro-benzene,pentafluorophenyl,benzenepentafluoride,pubchem2310 PubChem CID: 9696 Nombre IUPAC: 1,2,3,4,5-pentafluorobenceno SMILES: FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F