Learn More
Pentafluorobenceno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16389387 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16389387 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16389387 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2970
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Pentafluorobenceno363-72-41000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzene
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 363-72-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C6HF5
Número MDL MFCD00000286
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluorobenceno
Solvent or Matrix Metanol-P y T
Peso molecular (g/mol) 168.07
PubChem CID 9696
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio