Learn More
Pentafluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461688 100 g 100 g
11441688 5 g 5 g
11451688 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11461688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13948.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 363-72-4 | C6HF5 | 168.07 g/mol
Pentafluorobenzene is a fluorinated benzene with anesthetic properties. Pentafluorobenzene has been shown to potently and reversibly inhibited human α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor depe ndent on drug hydrophobicity in Xenopus laevis oocyte. New reaction conditions are described that enable the direct arylation of pentafluorobenzene with sterically encumbered aryl bromides and aryl chlorides. Bis (pentafluoropheny1) methane and tris (pentafluoropheny1) methane were prepared in 77 and 92% yields, respectively, by a Friedel-Crafts reaction of pentafluorobenzene with methylene chloride and chloroform using aluminum chloride as the Lewis acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentafluorobenceno es un benceno fluorado con propiedades anestésicas. Se ha demostrado que el pentafluorobenceno inhibe de forma potente y reversible el receptor α4β2 neuronal humano de acetilcolina de tipo nicotínico dependiente de la hidrofobicidad del fármaco en el ovocito de Xenopus laevis. Se describen nuevas condiciones de reacción que permiten la arilación directa del pentafluorobenceno con bromuros de arilo estéricamente gravados y cloruros de arilo. El metano bis(pentafluorofenil1) y el metano tris(pentafluorofenil1) se prepararon en producciones del 77 y 92 %, respectivamente, mediante una reacción de Friedel-Crafts del pentafluorobenceno con cloruro de metileno y cloroformo utilizando cloruro de aluminio como ácido de Lewis.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 363-72-4
Fórmula molecular C6HF5
Peso molecular (g/mol) 168.07
Número MDL MFCD00000286
Clave InChI WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentafluorobenzene, benzene, pentafluoro, unii-ih36lu53xs, benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, ih36lu53xs, 1,2,3,4,5-pentafluoro-benzene, pentafluorophenyl, benzenepentafluoride, pubchem2310
PubChem CID 9696
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluorobenceno
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzene
Punto de fusión -48°C
Densidad 1.518
Punto de ebullición 84°C to 85°C
Temperatura de inflamación 13°C (55°F)
Índice de refracción 1.391
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1911549
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorobenzene