accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH(S)OHO(R)OH(S)HO(R)HO

CAS RN 3615-17-6

IUPAC Nombre: N-[(3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Sinónimos: ManNAc N-acetyl-D-mannosamine 2-acetamido-2-deoxy-D-mannose
Peso molecular (g/mol): 221.21
Fórmula molecular: C8H15NO6
InChi Key: OVRNDRQMDRJTHS-ZTVVOAFPSA-N
SMILES: CC(=O)N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados