Learn More
N-Acetyl-D-mannosamine, MedChemExpress
Código de producto. 16406036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16406036 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16406036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128850
MedChemExpress N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) is an essential precursor of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), the specific monomer of bacterial capsular polysialic acid (PA). N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) can be metabolized by GNE and GlcNAc 2-epimerase (Renin binding protein, RnBP), into ManNAc-6-phosphate and GlcNAc, respectively.
N-Acetyl-d-mannosamine (ManNAc) and its derivatives activates hypocretin (HCRT) gene expression in the orexin neurons, providing a potential model for the testing of a therapy for neural disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-mannosamine
Forma física Solid
CAS 3615-17-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NO6
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo N-Acetylmannosamine ManNAc
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (565.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C=O)NC(C)=O
Peso molecular (g/mol) 221.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza 98.0%