Learn More
N-acetil-D-manosamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-mannosamine |
| CAS | 3615-17-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | D-Mannose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Mannose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-mannose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-mannopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-mannose, D-N-Acetylmannosamine, D-N-Acetylmannosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-mannose, N-Acetyl-D-mannosamine, N-Acetyl-β-D-mannosamine, N-Acetylmannosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 221.21 |
| Mostrar más |