accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClONH

CAS RN 35302-72-8

IUPAC Nombre: 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos: 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 212.45
Fórmula molecular: C6H4Cl3NO
InChi Key: BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)C(=O)C1=CC=CN1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)