Learn More
2-(tricloroacetil)pirrol, TRC
Código de producto. 30455224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455224 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30455224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77408510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Fórmula molecular C6H4Cl3NO
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 212.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.9358