Learn More
2-(tricloroacetil)pirrol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trichloroacetyl)pyrrole |
| CAS | 35302-72-8 |
| Fórmula molecular | C6H4Cl3NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.9358 |