Learn More
2-(Tricloroacetil)pirrol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410559 25 g 25 g
15400559 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63718.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35302-72-8 | C6H4Cl3NO | 212.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35302-72-8
Fórmula molecular C6H4Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 212.454
Número MDL MFCD00128757
Clave InChI BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trichloroacetyl pyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-trichloroacetyl-1h-pyrrole, 2-trichloroacetylpyrrole, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl-ethanone, ethanone, 2,2,2-trichloro-1-1h-pyrrol-2-yl, 2,2,2-trichloro-1-pyrrol-2-ylethan-1-one, trichloroacetyl pyrrole
PubChem CID 321487
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-(1H-pirrol-2-il)etanona
SMILES C1=CNC(=C1)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
Punto de fusión 72°C to 74°C
Color Gris
Cantidad 25 g
Beilstein 135479
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.46
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo