accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2(R)SS(R)NH2HOOOHO

CAS RN 349-46-2

IUPAC Nombre: (2R)-2-amino-3-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl}propanoic acid
Sinónimos: L-cystine β,β'-dithioalanine, L- b,b'-dithiodialanine gelucystine L-dicysteine 1-cystine L cystine oxidized L-cysteine copper cystinate 3,3'-dithiobis
Peso molecular (g/mol): 240.29
Fórmula molecular: C6H12N2O4S2
InChi Key: LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
SMILES: N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)