Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cystine |
| Punto de fusión | 260.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | [-SCH2CH(NH2)CO2H]2 |
| Rotación específica | + 214.00 |
| Índice Merck | 15, 2779 |
| Mostrar más |