Learn More
D-Cistina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456800 5 g 5 g
11446800 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13772.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-46-2 | C6H12N2O4S2 | 240.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-46-2
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.29
Número MDL MFCD00002610
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo d-cystine, 2-amino-3-2s-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 6857538
ChEBI CHEBI:35494
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico
SMILES N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Cystine
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1728093
Índice Merck 14,2782
Rotación óptica +219° (c=1 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 98%