Learn More
D-Cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cystine |
| CAS | 349-46-2 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 |
| Sinónimo | (S)-Cystine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]disulfanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0238 |
| Mostrar más |