CAS RN 34834-67-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
2
trans-3'-Hidroxi Cotinina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Hydroxycotinine, MedChemExpress
MedChemExpress Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.