Learn More
trans-3'-Hidroxi-Cotinina (1,0 mg/mL en Metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trans-3'-Hydroxycotinine |
| CAS | 34834-67-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R,5S)-, 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R-trans)-, Cotinine, hydroxy- (6CI), (3R,5S)-3-Hydroxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (3S-trans)-3-Hydroxycotinine, (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine, Hydroxycotinine, trans-1-Methyl-3(R)-hydroxy-5(S)-3-pyridyl-2-pyrrolidinone, trans-3'-Hydroxycotinine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (3R,5S)-3-hidroxi-1-metil-5-piridina-3-ilpirrolidina-2-una |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0899 |
| Mostrar más |