Learn More
Hydroxycotinine, MedChemExpress
Descripción
Hydroxycotinine is the main nicotine metabolite detected in smokers urine.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxycotinine |
| CAS | 34834-67-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H12N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C1N(C)[C@H](C2=CC=CN=C2)C[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.21 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |