accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 347841-79-6

IUPAC Nombre: 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos: tristar trifluralin (iso) trifluralin
Peso molecular (g/mol): 335.28
Fórmula molecular: C13H16F3N3O4
InChi Key: ZSDSQXJSNMTJDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)