Learn More
Trifluralin-D14 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Código de producto. 12930334 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12930334 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12930334 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P856720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trifluralin-D14
Envase Ampolla
CAS 347841-79-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C13H16F3N3O4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)anilina
Solvent or Matrix n-Nonane
Peso molecular (g/mol) 349.369
PubChem CID 102602132
Cantidad 1 mL