accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SPSOCH3OClCl

CAS RN 34643-46-4

IUPAC Nombre: O-2,4-dichlorophenyl O-ethyl (propylsulfanyl)phosphonothioate
Sinónimos: prothiofos epa pesticide chemical code 128858 dichlorpropaphos bideron toyothion prothiophos toyodan tukuthion caswell no. 714H tokuthion
Peso molecular (g/mol): 345.23
Fórmula molecular: C11H15Cl2O2PS2
InChi Key: FITIWKDOCAUBQD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCSP(=S)(OCC)OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)