Learn More
Protiofos, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Prothiophos |
| CAS | 34643-46-4 |
| Fórmula molecular | C11 H15 Cl2 O2 P S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phosphorodithioic acid','O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,4-diclorofenoxi)-etoxi-propilsulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 345.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.9628 |