Learn More
Protiofos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312083 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312083 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16560000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prothiophos
CAS 34643-46-4
Nombres de analitos o componentes Prothiophos
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H15 Cl2 O2 P S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl ester, BAY-NTN 8629, Dichlorpropaphos, Prothiofos, Prothiophos, Tokuthion, Toyodan
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15Cl2O2PS2/c1-3-7-18-16(17,14-4-2)15-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
SMILES CCCSP(=S)(OCC)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC (2,4-diclorofenoxi)-etoxi-propilsulfanil-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 345.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.9628 g/mol